Learn More
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18-HPLC-Säulen
Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
711.96 € - 982.28 €
Spezifikation
Partikelgröße | 3 μm |
---|---|
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 100 Å |
Oberfläche | 310 m²/g |
USP-Typ | L1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10362385
|
Thermo Scientific™
77503-051030 |
50 mm | 1 mm | N/A | |||||
10047314
|
Thermo Scientific™
77503-103030 |
100 mm | 3 mm |
982.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11583021
|
Thermo Scientific™
77503-022130 |
20 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- C18-Phase mit polaren Endkappen
- Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2 bis 8 | |
310 m²/g | |
C18 | |
12% | |
Ja |