Learn More
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10047314 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
50 mm
100 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10047314
Marke: Thermo Scientific™ 77503103030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
  • C18-Phase mit polaren Endkappen
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase