Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™  5μm C18 HPLC-Säulen, 5?m Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
599.76 € - 967.71 €
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Zur Verwendung mit LC/MS
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10241095
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-052130
50 mm 2.1 mm
787.34 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10744936
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-053030
50 mm 3 mm N/A N/A N/A
10568785
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-054630
50 mm 4.6 mm
804.62 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10221435
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-102130
100 mm 2.1 mm
854.43 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10638635
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-103030
100 mm 3 mm N/A N/A N/A
10231435
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-104630
100 mm 4.6 mm
813.93 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10519955
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-152130
150 mm 2.1 mm
901.27 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10775336
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-153030
150 mm 3 mm
967.71 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10251435
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-154030
150 mm 4 mm
859.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10723074
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-154630
150 mm 4.6 mm
859.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10008094
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-252130
250 mm 2.1 mm N/A N/A N/A
10535215
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
77505-254030
250 mm 4 mm
896.86 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10013193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
77505-254630
250 mm 4.6 mm
896.86 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ AquaSil™ 5μm C18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • C18-Phase mit polaren Endkappen
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
  • Bestellinformationen:
    Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Analysesäule
    5 μm
    100 Å
    L1
    Silika
    Umkehrphase
    Umkehrphase
    LC/MS
    2 bis 8
    310 m²/g
    Aquasil™ C18
    12 %
    Ja
    Dokumentation
    Produktzertifizierungen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Thermo Scientific™ Aquasil™  5μm C18 HPLC-Säulen, 5?m Partikelgröße