Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5μm C18 HPLC-Säulen, 5?m Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ AquaSil™ 5μm C18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- C18-Phase mit Polarer Endkappe
- Alternative Selektivität im Vergleich zu herkömmlichen C18-Phasen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 310 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | Aquasil™ C18 |
| Show More |