Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt A für die Karl-Fischer-Titration nach Coulometrie, Fisher Chemical
Anolytlösung zur allgemeinen Verwendung in konventionellen Zellen mit einer Membran
Marke: Fisher Chemical K/2500/08
51.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Anolyt-Lösung für den Einsatz in konventionellen Zellen mit Membran
- Für die anodische Oxidation bei der kolorimetrischen Analyse erforderliche Elektrolytquelle
- Enthält Methanol und Chloroform als Lösungsmittel
Spezifikation
Aqualine™ Electrolyte A | |
Karl Fischer Reagent | |
67-66-3, 108-75-8, 111-42-2, 7446-09-5 | |
Flüssig | |
81734 |
Farblos | |
500 mL | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
Pass Test | |
1992 |
Sicherheit und Handhabung
- Aqualine Electrolyte A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%