Learn More
Velp Scientifica™ OHS 60 Digitales Rührwerk
Ein hochwertiges Rührwerk für höchste Sicherheitsstandards.Das Rührsystem umfasst einen digitalen OHS 60-Rührstab, einen Universal-H-Ständer, eine Rührwelle mit Propeller und eine Doppelklemme.
Marke:  Velp Scientifica™ SA20100492
1276.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16575360
  • 1435.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min
Digital
≤ 8,5 mm
385 mm
50/60 Hz
Rühren
OHS 60 Digital
IP 54
≤ 50.000 mPas
4,1 kg
40 l
230 V
15,2 in.
230 V, 50/60 Hz
1 bis 13 mm
OHS 60 Digital Überkopf-Rührer, Universal H-Stand, Rührwelle mit Propeller und Zweifachklemme
Bürstenlos, DC
≤ 60 Ncm
9 lb.
Name des Produkts
Velp Scientifica™ OHS 60 Digitales Rührwerk > 40 L