Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
38.65 € - 183.00 €
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Material | Polyester |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17751948
|
Notrax
150S0023BR |
90 cm | 60 cm |
38.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17791948
|
Notrax
150S0035BR |
150 cm | 90 cm |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17731958
|
Notrax
150S0046BR |
180 cm | 120 cm |
183.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- True to its name, this patented perimeter ''Aqua Dam'' forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter
- The textile top surface is high pressure moulded into a bubble design on an indestructible rubber base to withstand the heaviest of foot traffic
- Unsurpassed ability to scrape debris from shoes while maintaining its great looking appearance for the longest time
- Unique slip resistant gripper pattern on the back
Spezifikation
Braun | |
Polyester | |
Matten für Industrie und Gewerbe |