Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
Marke: Notrax 150S0046BR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
Beschreibung
- Getreu seinem Namen bildet diese patentierte „Aqua Dam“ Matte eine Art Tablett, das bis zu 6 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen kann
- Die Textiloberfläche wird unter hohem Druck auf einer äußerst langlebigen Gummibasis mit Blasenmuster aufgebracht, um selbst einem besonders hohen Verkehrsaufkommen standzuhalten
- Hervorragend geeignet, um Verschmutzungen auf von Schuhen zu entfernen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
- Einzigartiges rutschfestes Noppenmuster auf der Rückseite
Spezifikation
71 in. | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
120 cm |
Braun | |
Polyester | |
180 cm |