Learn More
Buerkle™ Wasserprobenehmer
Probenehmer für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen.
Marke: Buerkle™ 5308-1050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passt auf alle normalen Brunnenschächte mit Steueröffnungen bis zu 2 Zoll im Durchmesser, ohne zu kippen oder stecken zu bleiben
- Ultrareine Materialien garantieren höchste Probenreinheit
- Einfache Reinigung durch abgerundete Kanten und Gewinde
- Ultrareine, antihaftende FEP/PTFE-Oberfläche
- Ohne Kabel
Spezifikation
AquaSampler | |
1050 mL | |
46 mm |
PTFE, FEP | |
Für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen | |
107 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Wasserprobenehmer > Fassungsvermögen: 1050 ml, Länge: 107 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur