Learn More
Buerkle™ Flaschenhalter für Bürkle™ Telescopic Rods
Für alle Probenflaschen aus Kunststoff, Glas oder Metall bis 88 mm Durchmesser und Probenahmen bis zu einer Tiefe von 6 m. Der Buerkle™ Flaschenhalter aus Polypropylen ist mit einer Teleskopstange versehen, die zur Probenahme in den Bereichen Industrie und Wasseraufbereitung konzipiert ist.
Marke: Buerkle™ 5354-4100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Teleskopflaschenhalter als Zubehör für alle Arten von Probenflaschen aus Kunststoff, Glas oder Metall bis zu einem Durchmesser von 88 mm.- Für Industrie und Wasseraufbereitung
- Mit universellem Schnellspannband
- Polypropylen/PA
Spezifikation
Polypropylen, Polyamid | |
Universeller schnell festziehbarer Riemen | |
750 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Flaschenhalter für Bürkle™ Telescopic Rods > Kapazität: 750 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur