Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus einstufiger Virus-Mastermix
TaqMan™ schneller einstufiger Virus-Mastermix für zuverlässige und hochempfindliche Echtzeit-PCR sogar in Gegenwart von gängigen Reaktionshemmern.
464.00 € - 4200.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
Format Tube
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
13408456
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4444434
1000 Reaktionen
2190.00 €
5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12053715
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4444436
2000 Reaktionen
4200.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13498446
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4444432
200 Reaktionen
464.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Tube
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
TaqMan™
M-MLV
Genexpression, Virusnachweis
Gesamt-RNA, virale DNA, virale RNA, mRNA
Flüssig
1-Schritt-RT-qPCR
Schnell oder standardmäßig
ROX (vorgemischt)
Einstufiger Mastermix
Trockeneis
Integrierter Heißstart
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus einstufiger Virus-Mastermix