Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus einstufiger Virus-Mastermix
Artikelnummer. 13498446 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 mL
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13498446
Marke: Applied Biosystems™ 4444432
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ schneller einstufiger Virus-Mastermix für zuverlässige und hochempfindliche Echtzeit-PCR sogar in Gegenwart von gängigen Reaktionshemmern.
Die Merkmale des Kits wurden ausgewählt, um die Virenerkennung bei häufig verwendeten Probenarten zu verbessern. Die einröhrige Ausführung ermöglicht eine einheitliche Handhabung und Verarbeitung von RNA- und DNA-Viren.
TaqMan Fast 1-Step-Mastermix für Viren zur schnellen, zuverlässigen und hochempfindlichen Echtzeit-RT-PCR sogar in Gegenwart schwieriger PCR-Inhibitoren. Die 4X-Formulierung bietet einen verbesserten Nachweis von RNA- und DNA-Viren und ist ideal für Multiplex-Genexpressionsstudien, selbst bei geringer Zieleingabe. Der TaqMan Fast 1-Step-Mastermix für Viren bietet ein Einzelröhrchenformat für eine einheitliche Handhabung und Verarbeitung und liefert gleichzeitig qPCR-Zyklen in weniger als 30 Min und ist somit ideal für durchsatzstarke Arbeitsabläufe.
Wichtigste Produktmerkmale:
  • Hohe Empfindlichkeit—4X-Mastermix zur Verstärkung von RNA und DNA mit verbesserter Sensitivität
  • Konsistente Ergebnisse—formuliert für den Umgang mit gängigen RT-PCR-Inhibitoren in Blut, Stuhl und anderen schwierigen Proben
  • Vereinfachte Anwendung— 1-Step-Mastermix im Einzelröhrchen mit einem einzigen RNA- und DNA-Durchlaufprofil zur einfachen Mischung und Anpassung der Ziele auf einer Platte
  • Zielflexibilität—Arbeitet in Singleplex- sowie Multiplex-Konfiguration und mit exogenen oder endogenen internen Kontrollen
  • Hohe Effizienz—erhöhte QRT-PCR-Geschwindigkeit auf schnellen und Standardinstrumenten
Zwei Formulierungen
Der Mastermix ist in zwei Formulierungen erhältlich:
  • Der TaqMan Fast 1-Step-Mastermix für Viren mit ROX-Farbstoff als passive Referenz wird für Singleplex- (1 Sonde) und Triplex-Reaktionen (3 Sonden) empfohlen
  • TaqMan Fast 1-Step-Multiplex-Mastermix für Viren (ohne ROX) ohne passive Referenz wird für Assays mit dem JUN-Farbstoff (oder einer ähnlichen Auslassungswellenlänge) oder für Multiplexing höherer Ordnung (>3 Ziele) empfohlen.
Hohe Empfindlichkeit
Viele gängige Forschungsproben mit viralen Nukleinsäuren verfügen über sehr niedrige Zielkonzentrationen. Wir haben den Master Mix für den hochempfindlichen Nachweis viraler Anwendungen optimiert. Mit dem Master Mix höherer Konzentration können Sie kleinere Reaktionen ausführen, das heißt, Sie können schnelle Zyklusprotokolle erstellen und mindestens die gleiche Empfindlichkeit wie bei Standard-Zyklen-qPCR erreichen. Alternativ können zu den Standard-Reaktionsvolumina auch größere Probenzugaben hinzugefügt werden, was eine genauere Quantifizierung bei Proben mit niedrigem Titer ermöglicht (s. Abbildung).
Konsistente Ergebnisse in Gegenwart von Inhibitoren
Forschungsproben, die häufig auf Viren untersucht werden, umfassen Blut, Schmutz und Gewebe. Pufferkomponenten und urheberrechtlich geschützte Zusatzstoffe im TaqMan Fast 1-Step-Mastermix für Viren wurden für das Handling von RT-PCR-Inhibitoren optimiert (s. Abbildung), sodass konsistente Leistung auch bei diesen schwierigen Proben sichergestellt ist und Sie eine größere Sicherheit bei Ihren Ergebnissen erhalten.
Zielflexibilität
In Laboren wird üblicherweise eine Vielzahl von Proben auf RNA- und DNA-Viren untersucht. Zur Vereinfachung Ihrer Experimente wurde ein einzelnes TaqMan Fast 1-Step-Mastermix-Protokoll für Viren entwickelt, um beide Arten von Nukleinsäure zu untersuchen. So können Sie RNA- und DNA-Viren nebeneinander auf derselben Platte und mit denselben Arbeitsschritten untersuchen (s. Abbildung). Da die Virusforschung häufig Multiplex-Primer, -Sonden und interne Reaktionskontrollen umfasst, haben wir den Mastermix für Arbeiten mit mehreren Ziel-Amplikonen optimiert (s. Abbildung).
Schnelle Ergebnisse
Der TaqMan Fast 1-Step-Mastermix für Viren verkürzt die Zeit bis zu den Ergebnissen und maximiert den Einsatz Ihrer Real-Time-PCR-Instrumente mit einem schnellen Protokoll. Die Formulierung mit hoher Konzentration ermöglicht die Zugabe einer höheren Menge des Nukleinsäureziels zu den kleineren Reaktionsvolumina für schnelle Protokolle. Auf diese Weise können Sie die Empfindlichkeit bei Forschungsproben mit niedrigem Titer aufrecht erhalten und gleichzeitig Geschwindigkeit und Durchsatz verbessern (s. Abbildung).
Der TaqMan Fast 1-Step-Mastermix für Viren liefert ein zuverlässiges und effizientes Reagenz für genaueste Echtzeit-RT-PCR von Virusproben. Seine robuste Leistung in der Gegenwart von häufigen RT-PCR-Inhibitoren und seine praktische und flexible Reaktionserstellung gibt Ihnen mehr Vertrauen in Ihre Ergebnisse.
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält ein 1 ml-Röhrchen mit 4x RT-PCR Master Mix, das für 200 Reaktionen ausreicht. Komponenten:
• AmpliTaq™ Fast DNA-Polymerase, UP
• temperaturstabile reverse MMLV-Transkriptase
• dNTPs
• RNase-Inhibitor
• ROX™-Farbstoff (passive Referenz)
Röhrchen bei –20 °C im Dunkeln lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
Format Tube
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Multiplex-Funktion Up to 3-plex
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Einstufiger Mastermix
Menge 1 x 1 mL
Reverse Transkriptase M-MLV
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 200 Reaktionen
Zielspezifität RNA only, Both RNA and DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Virusnachweis, DNA Quantitation, Presence/Absence
Thermostabilität Not Applicable
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp Gesamt-RNA, virale DNA, virale RNA, mRNA
Inhibitor Tolerance (Simple) High