Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsröhrchen mit Verschluss, 0,2 ml
Entwickelt für maximale Probenwiederfindung
165.00 € - 1452.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,2 ml |
Volumen (metrisch) | 0,25 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
Beinhaltet: 1000 MicroAmp Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappen, 0.2 ml.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10045814
|
Applied Biosystems™
N8010540 |
1000 Röhrchen |
165.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10249594
|
Applied Biosystems™
N8011540 |
10.000 Röhrchen |
1452.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und Applied Biosystems 2720 Thermocycler. Optimal für präzise PCR entwickelt.
- Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
- Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
- Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
- Erhältlich in wirtschaftlichen Großpackungen
- Außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, ölfreie PCR-Amplifikationen mit unseren 0,2 ml, 96-Well-Thermocyclern
- Wird strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Erhältlich als durchsichtig oder farbig und in Großpackungen
- Empfohlenes maximales Reaktionsvolumen: 100 μl
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Gewölbte Kappen | |
Reaktionsröhrchen |
Naturfarben | |
0,25 ml | |
MicroAmp™ | |
Schnell | |
96 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsröhrchen mit Verschluss, 0,2 ml