Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsröhrchen mit Verschluss, 0,2 ml
Entwickelt für maximale Probenwiederfindung
Marke:  Applied Biosystems™ N8011540
716.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10249594
  • 1404.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 1000 MicroAmp Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappen, 0.2 ml.
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und Applied Biosystems 2720 Thermocycler. Optimal für präzise PCR entwickelt.
  • Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
  • Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
  • Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
  • Erhältlich in wirtschaftlichen Großpackungen
Optimiertes Design
  • Außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, ölfreie PCR-Amplifikationen mit unseren 0,2 ml, 96-Well-Thermocyclern
  • Wird strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
Praktisch
  • Erhältlich als durchsichtig oder farbig und in Großpackungen
  • Empfohlenes maximales Reaktionsvolumen: 100 μl
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
10.000 Röhrchen
MicroAmp™
Enthält 10.000 MicroAmp™ Reaktionsröhrchen mit Kappen, 0,2 ml (10 Packungen der Bestell-Nr. N8010540, 1.000 Stück pro Packung). Bei Raumtemperatur lagern.
Gewölbte Kappen
10.000 Röhrchen
Naturfarben
0,25 ml
Thermocycler
Polypropylen
Schnell
96
Reaktionsröhrchen