Learn More
Fisherbrand™ GENERAL PURPOSE METAL THERMOMETER
Zeigt die maximale und minimale Temperatur an, die während des Spülzyklus erreicht wurde. Das Fisherbrand Traceable Thermometer für Geschirrspüler mit Edelstahlsonde gewährleistet eine ordnungsgemäße Reinigung, indem es den Nachweis liefert, dass die erforderliche Temperatur in F180° (82°C) während des Geschirrspülens eingehalten wurde.
Marke: Fisherbrand™ 90029-73
Beinhaltet: Silberoxid-Batterie und eine Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und A2LA™-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt.
Beschreibung
Zeigt die maximale und minimale Temperatur an, die während des Spülzyklus erreicht wurde. Das Fisherbrand Traceable Thermometer für Geschirrspüler mit Edelstahlsonde gewährleistet eine ordnungsgemäße Reinigung, indem es den Nachweis liefert, dass die erforderliche Temperatur in F180° (82°C) während des Geschirrspülens eingehalten wurde.
- Die wasserdichte Metallkonstruktion eignet sich perfekt für Anwendungen in Nasslaboren, Waschbereichen und im Freien
- 5 Zoll lange Sonde aus Edelstahl
- Großes, helles 3/8 Zoll hohes LCD-Display (Flüssigkristallanzeige)
- MIN/MAX-Speicher zwischen °F/°C umschaltbar
- Mindest- und Höchst-Speicherwerte über einen beliebigen Zeitraum
- HOLD-Schalter (Einfrieren der Anzeige zur Temperaturerfassung)
- Bereich: -50 bis 150 °F (-58 bis 302 °C)
- Auflösung: 0.1°
- Genauigkeit ±1 °C zwischen -20 und 150 °C
- Durchmesser x Länge: 1.75 X 6 in.
- Gewicht: 1 oz.
Zertifizierungen
NIST-konform.
Spezifikation
Silver-oxide battery and individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from our ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. | |
12.7 cm | |
1 oz. | |
Dishwasher Thermometer | |
302 °F | |
-58 °F | |
-58° bis +302°F | |
Yes | |
±1° C zwischen -20 und +150°C | |
8 cm |
15,24 cm | |
Edelstahl | |
28.35 g | |
6 in. | |
150 °C | |
-50 °C | |
-50° bis +150°C | |
Silberoxid | |
Digital |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
4202A | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 90029-73 |