Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-Mischung (je 2,5 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
60.00 € - 448.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produktlinie | GeneAmp™ |
Versandbedingung | Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Konzentration | 10 mmol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10381565
|
Applied Biosystems™
N8080260 |
1 ml |
60.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10157054
|
Applied Biosystems™
4303441 |
6 x 1 ml |
344.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10538137
|
Applied Biosystems™
4303442 |
12 x 1 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
Jedes Fläschchen GeneAmp Desoxynukleotidtriphosphate enthält 1 ml einer 10 mM-Mischung mit je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP.
- dNTPs sind von hoher Reinheit und deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen
- Garantiert für PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystem
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Flüssig | |
Trockeneis | |
10 mmol |
GeneAmp™ | |
Standard-PCR |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-Mischung (je 2,5 mM)