Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-Mischung (je 2,5 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
Marke:  Applied Biosystems™ 4303442
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10538137
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Jedes Fläschchen GeneAmp Desoxynukleotidtriphosphate enthält 1 ml einer 10 mM-Mischung mit je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP.
  • dNTPs sind von hoher Reinheit und deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen
  • Garantiert für PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystem
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GeneAmp™ dNTP Blend enthält 1 ml mit je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP (eine Mischung aus 10 mM-dNTPs). Ausreichend für 200 PCR-Amplifikationen mit je 50 µl. Lagerung bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät mit konstanter Temperatur.
GeneAmp™
Trockeneis
10 mmol
Flüssig
12 x 1 ml
Standard-PCR
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.