Learn More
Thermo Scientific™ Application-specific Columns for Semivolatile Organic Compounds
TraceGOLD™ TG-SVOC GC columns are specifically designed for a wide range of semivolatiles analysis (basic, acidic and neutral compounds) and ensure consistent high performance results.
Marke:  Thermo Scientific™ 26057-1420
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18044841
  • 955.06 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Outstanding balanced inertness for analysis of semivolatiles in complex matrices.
  • Excellent reproducibility and peak shapes even for problematic compounds like phenol, nitrophenol, pentachlorophenol.
  • Long column lifetime.
  • Ideal for EPA method 8270.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC Column
None
0.25 μm
30 m
0.25 mm
Semivolatiles Analysis
0.25 μm