missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Application-specific Columns for Semivolatile Organic Compounds
TraceGOLD™ TG-SVOC GC columns are specifically designed for a wide range of semivolatiles analysis (basic, acidic and neutral compounds) and ensure consistent high performance results.
817.98 € - 955.06 €
Spezifikation
USP-Typ | None |
---|---|
Typ | GC Column |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Semivolatiles Analysis |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18044841
|
Thermo Scientific™
26057-1420 |
0.25 mm |
955.06 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18034841
|
Thermo Scientific™
26057-5780 |
0.18 mm |
817.98 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Outstanding balanced inertness for analysis of semivolatiles in complex matrices.
- Excellent reproducibility and peak shapes even for problematic compounds like phenol, nitrophenol, pentachlorophenol.
- Long column lifetime.
- Ideal for EPA method 8270.
Spezifikation
None | |
GC Column | |
Semivolatiles Analysis |