missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APJ/Apelin receptor Antibody (72133R), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB8561B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
APJ/Apelin receptor Monoclonal antibody specifically detects APJ/Apelin receptor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Spezifikation
APJ/Apelin receptor | |
Monoclonal | |
Biotin | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
72133R | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
AGTRL1HG11, angiotensin II receptor-like 1, Angiotensin receptor-like 1, apelin receptor, APJ (apelin) receptor, APJ receptor, APJFLJ96609, APJR, FLJ90771, G protein-coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11, HG11 orphan receptor, MGC45246 | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human APJ, Met1-Asp380, Accession # P35414 | |
0.1 mL | |
GPCR | |
187 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
APJ/Apelin receptor Antibody (72133R), Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur