Learn More
Fisherbrand™ APET-Auskleidungen für Sicherheitstabletts
Umweltfreundlich, einfach zu reinigen und zu warten, für Routinearbeiten und zur Lagerung in sicheren Bereichen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Einfache Beseitigung ausgetretener Flüssigkeiten
- Umweltfreundlich
Spezifikation
540 x 680mm | |
APET | |
680 mm | |
25 |
540 mm | |
Liner | |
Tablettgröße: L x B: 54 x 68 cm (21.25 x 26.77 in.) | |
Rechteckig |