Learn More
Fisherbrand™ APET-Auskleidungen für Sicherheitstabletts
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
260 x 460mm
340 x 540mm
460 x 700mm
540 x 570mm
540 x 680mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Einfache Beseitigung ausgetretener Flüssigkeiten
- Umweltfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 260 x 460mm |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
| Material | APET |
| Typ | Liner |
| Breite (metrisch) | 460 mm |
| Zur Verwendung mit | Strahlung, Biogefahr, Universaltabletts |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Form | Rechteckig |