Learn More
Fisherbrand™ APET-Auskleidungen für Sicherheitstabletts
Umweltfreundlich, einfach zu reinigen und zu warten, für Routinearbeiten und zur Lagerung in sicheren Bereichen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Einfache Beseitigung ausgetretener Flüssigkeiten
- Umweltfreundlich
Spezifikation
340 x 540mm | |
APET | |
540 mm | |
25 |
340 mm | |
Liner | |
Strahlung, Biogefahr, Universaltabletts | |
Rechteckig |