Learn More
Fisherbrand™ APET-Auskleidungen für Sicherheitstabletts
Umweltfreundlich, einfach zu reinigen und zu warten, für Routinearbeiten und zur Lagerung in sicheren Bereichen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12307207
  • 71.60 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Beseitigung ausgetretener Flüssigkeiten
  • Umweltfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
260 x 460mm
APET
460 mm
25
260 mm
Liner
Strahlung, Biogefahr, Universaltabletts
Rechteckig