Learn More
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.90 € - 556.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 60-80-0 |
---|---|
Summenformel | C11H12N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 188.23 |
MDL-Nummer | MFCD00003146 |
InChI-Schlüssel | VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone |
PubChem CID | 2206 |
ChEBI | CHEBI:31225 |
IUPAC-Name | 1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on |
SMILES | CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10589800
|
Thermo Scientific Acros
104971000 |
100 g |
44.90 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10386210
|
Thermo Scientific Acros
104975000 |
500 g |
126.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10647354
|
Thermo Scientific Acros
104970050 |
5 kg | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
60-80-0 | |
188.23 | |
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N | |
2206 | |
1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on |
C11H12N2O | |
MFCD00003146 | |
antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone | |
CHEBI:31225 | |
CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2 |
Spezifikation
Antipyrine | |
60-80-0 | |
Weiß | |
Echt | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00003146 | |
15,703 | |
Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether | |
CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2 | |
188.23 | |
CHEBI:31225 | |
99% |
99% | |
109°C to 113°C | |
319°C | |
98.5% min. (Iodimetry) | |
C11H12N2O | |
24,27 | |
antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone | |
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on | |
2206 | |
188.23 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-486-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CD2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only