Learn More
Antipyrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647354
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-80-0
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00003146
InChI-Schlüssel VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC-Name 1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antipyrine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 319°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Plastikeimer
Menge 5 kg
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver