Learn More
Antimon-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, HCl-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 134030 |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Antimony solution 1000 ppm
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimon-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, HCl-Lösung, 1 M, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction