Learn More
Antimon-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung mit 1 M HCl, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10641533
Antimon-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung mit 1 M HCl, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10641533
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 10641533
Marke: Fisher Chemical J/8002/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Antimon-Standardmetalllösung 1.000 ppm, für AAS, Lösung HCl 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 134030
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 100 mL
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony solution 1000 ppm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimon-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung mit 1 M HCl, Fisher Chemical >