Learn More
Antimon-Shot, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386078
Antimon-Shot, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386078
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11386078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011071.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony shot
Namenshinweis 1 to 3mm (0.04 to 0.1 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Form Shot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX11K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18
ChargennummerY01J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18
ChargennummerS08G007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18,011075.18
ChargennummerH11R031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18,011075.18
ChargennummerM16B019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011071.30,011071.09,011071.18,011075.18
Name des Produkts
Antimon-Shot, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >