Learn More
Antimonpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336958
Antimonpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336958
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11336958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014640.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Dichte 6.68 g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 5 g
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU02F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog Number014640.14,014640.03,014640.06
ChargennummerZ28J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
ChargennummerW08G075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
ChargennummerM14I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
ChargennummerN24I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
Name des Produkts
Antimonpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >