Learn More
Antimonpulver, -200 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361138
Antimonpulver, -200 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361138
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11361138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010099.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2871
Menge 10 g
IUPAC-Name Antimon
Reinheit (%) 99.5%
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ07X030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
Chargennummer61301273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
ChargennummerB28Y020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
ChargennummerN06D038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
ChargennummerB23P04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010099.A3,010099.22,010099.09,010099.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimon
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Antimonpulver, -200 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >