Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester
Anti-Skid (anti-slip) Laminated Polyester Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marke: Brady™ 078184
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste
- Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
- Antirutsch-Bodenmarkierungsband
Spezifikation
Rolle mit rutschfestem Klebeband – Orange | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
18 mm | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
50 mm | |
Orange | |
Rutschfestes Klebeband |
18 m x 50 mm | |
59.1 ft. | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C | |
1.97 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester > Farbe: Orange
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur