Learn More
anti-Mouse IgG peroxidase-linked whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
Marke:  Life Science products Cytiva NXA931-1ML
Artikelnummer. 10094724
  • 339.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG, Whole Molecule
HRP
Affinity Purified
Secondary
Monoclonal
Sheep
1 mL
IgG
Name des Produkts
anti-Mouse IgG peroxidase-linked whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva > 1mL; HRP