Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen™ 626520
305.25 EUR gültig bis 2025-12-19
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24110" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10179202
  • 407.00 € / 1 Milliliter
Entdecken Sie tolle Sparangebote mit dem Labor of curiosity
Verwenden Sie den Aktionscode 24110
Alle Werbeaktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ZyMAX antibodies are specifically isolated from antigen-affinity columns using advanced elution protocols, leaving only the highest affinity, antigen-specific antibodies. ZyMAX conjugates are prepared with modified cross-linkers to achieve optimal conjugation ratios and stability. Improved purification methods virtually eliminate unconjugated components, giving superior sensitivity and lowest possible levels of background.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
HRP
Goat
Purified
RUO
Mouse
Secondary Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
1 mL
Secondary
4°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, glycerin