Learn More
Ansell Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe
Shop All Ansell Products
Description
Die sauberen Nitrilhandschuhe mit sehr niedrigem Ionen- und Partikelgehalt bieten eine gute Fingerfertigkeit, Komfort und eine längere Tragezeit.Entwickelt für den Einsatz in Reinraumumgebungen der Klasse 10 (ISO 4), z. B. in der Biotechnologie und der Herstellung medizinischer Geräte.
- Aus Nitril-Polymer
- Kompatibel mit Klasse 10 (ISO 4)
- Sehr niedriger Ionen- und Partikelgehalt
- 100 % puderfrei ohne Plastifizierer, Silikon oder Pigmente
- Ergonomisches Design
- Weich und flexibel mit texturierten Fingern für ein besseres Tragegefühl und Griff
- Mit Rollrand für einfaches Anziehen
- Beidhändig
Order Info
50 vakuumversiegelte Handschuhe in unbedrucktem Polybeutel; zwei Polybeutel in reinraumtauglicher Sammelpackung versiegelt.
Specifications
Specifications
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Yes |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Show More |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24084012EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401095 |
24084011EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401095 |
24074013EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401095 |
24074012EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401095 |
24064013EV | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 93401095 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.