Learn More
Fisherbrand™ Animal Ear Punch
These instruments are available in multiple designs, including thumb-style, plier-style, or scissor-style punches.
46.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierungen | ISO, cGMP |
Farbe | Silber |
Bauweise | Edelstahl in chirurgischer Qualität |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tier-Ohr |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16543062
|
Fisherbrand™
13820064 |
2 mm | Zangenform |
46.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Fisherbrand™ Animal Ear Punches are made from corrosion-resistant ASTM (899-94) Series 400 stainless steel. These instruments are available in multiple designs, including thumb-style, plier-style, or scissor-style punches. Both the plier-style and scissor-style punches feature a longer handle for improved grip and handling.
- Surgical grade stainless steel
- Passivated
- Compatible with Gamma/ETO/Autoclavable sterilization methods
Zertifizierungen
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silber | |
Tier-Ohr | |
Premium | |
Gamma/ETO/Autoklave | |
10,8 cm |
ISO, cGMP | |
Edelstahl in chirurgischer Qualität | |
Laborstanze | |
Edelstahl | |
4,25 in. | |
0,04 in. |