Learn More
Fisherbrand™ Animal Ear Punch
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2 mm
Modell:
Zangenform
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Fisherbrand™ Ohrstanzer für Tiere bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl ASTM (899-94) der Serie 400. Diese Instrumente sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Stanzen im Daumen-, Zangen- oder Scherenstil. Sowohl die Stanzen im Zangen- als auch Scherenstil verfügen über einen längeren Griff für besseren Halt und bessere Handhabung.
- Edelstahl in chirurgischer Qualität
- passiviert
- Kompatibel mit Gamma-/ETO-/autoklavierbaren Sterilisationsmethoden
Zertifizierungen
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierungen | ISO, cGMP |
| Farbe | Silber |
| Bauweise | Edelstahl in chirurgischer Qualität |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tier-Ohr |
| Typ | Laborstanze |
| Güte | Premium |
| Material | Edelstahl |
| Sterilisationsmethode | Gamma/ETO/Autoklave |
| Modell | Zangenform |
| Mehr anzeigen |