Learn More
IKA™ Analyse-Batch-Mühle
GREENER_CHOICE
Mahlt harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe. Die IKA™ Analyse-Batch-Mühle erlaubt die Versprödung von Proben direkt in der Mahlkammer, so können auch zähe, ölige und wässrige Proben gemahlen werden. Die verfügbaren Modelle sind die A 10 Basic und die A 11 Basic.
2475.00 € - 3385.00 €
Spezifikation
Produkttyp Analyse-Batch-Mühle
Hertz 50/60 Hz
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Härte Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Härte Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10479412
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
IKA™
0002900000
A 11 Basisch 80 mL 6 Mohs 85 x 85 x 240 mm
3385.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13450607
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0004020700
A 10 Basisch 50 ml 5 Mohs 145 x 130 x 250 mm
2475.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mahlt harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe.Die IKA™ Analyse-Batch-Mühle erlaubt die Versprödung von Proben direkt in der Mahlkammer, so können auch zähe, ölige und wässrige Proben gemahlen werden.Zu den verfügbaren Modellen gehören das A 10 Basic und das A 11 Basic.
Mahlt harte, spröde, weiche und faserige Stoffe. Durch das Verspröden der Proben direkt im Mahlraum können zähe, ölige und wasserhaltige Proben ebenfalls gemahlen werden.
A 10 Basic: Die neu gestaltete Chargen-Mühle zerkleinert harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe mit Volumen bis zu 50 ml. Bei der Entwicklung der Mühle lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Sicherheit. Die Mühle startet nur, wenn der Deckel geschlossen ist, und kann nur bei Stillstand geöffnet werden. Die Schnellstopp-Funktion erhöht die Sicherheit des Anwenders zusätzlich.
  • Digitale Zeitschaltuhr
  • Zähleranzeige der Mahldauer
  • Intervallfunktion
  • Bürstenloser Motor mit langer Lebensdauer und niedrigem Geräuschpegel Integrierte Kühlanschlüsse
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung über Tastatur
  • Leicht austauschbare Schläger/Schneider für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Mahlraumreduzierung für kleine Probengrößen und Edelstahlschneider A 10.1 im Lieferumfang enthalten
  • Deckel mit Bajonettverschluss zur einfachen und sicheren Verriegelung
A 11 Basic: Mit zwei Mahlverfahren: Prallmahlen von hartem, sprödem oder versprödetem Mahlgut bis zu einer Mohs-Härte von 6 durch hochwertige Edelstahlschläger. Die Schneidwerkzeuge pulverisieren weiche, faserige Materialien mit einem Schneidmesser (separat zu bestellen).
  • Feuchte und klebrige Materialien können durch Zugabe von Wasser pulverisiert werden
  • Mahlraum aus Tefcel (PTFE, glasfaserverstärkt) mit Edelstahleinlass (1.4571), Nutzvolumen 80 ml (im Lieferumfang enthalten). Zur Versprödung von Mahlgut mit Flüssigstickstoff in der Mahlkammer
Spezifikation
Spezifikation
Analyse-Batch-Mühle
50/60 Hz
Edelstahl
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Analyse-Batch-Mühle