Learn More
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Verbesserte Saugfähigkeit und wirtschaftliche Leistung dank des leichten Gewichts.Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Reinraumwischtücher übertreffen das vergleichbare Standardgewicht der Cellulose/Polyester-Wischtücher in Saugfähigkeit.Sie eignen sich ideal zum Abwischen von Produkten vor der Einführung in den Reinraum.
Marke:  Contec™ AMEC0001
33.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17444502
  • 52.45 € / 1200 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus robustem und haltbarem wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vliesstoff
  • Wirtschaftliches, leichtes Wischtuch, ideal zum Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten in Reinraumumgebungen; bestens geeignet für weniger wichtige Anwendungen
  • Außergewöhnlich saugfähig im Verhältnis von Gewicht zu Kapazität
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
  • Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 und höher
  • Allzweck-Reinigung in den Branchen Biotechnologie, Pharmazie, Medizingeräte und ähnlichen Branchen
  • Für nicht scheuernde Anwendungen entwickelt
Bestellinformation
Basisgewicht:54,2 g/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Wipe
10 cm
10 cm
Intrinsic: 6.4mL/g; Extrinsic: 356mL/m²
ISO Klasse 6
Cleanroom
4 in.
4 in.
Polyester Cellulose
57
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Reinraumwischtücher > Größe:4 x 4 Zoll (10 x 10cm)