Learn More
Amphotericin B (Gelbe Lösung/250 μg/ml), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10346503
Amphotericin B (Gelbe Lösung/250 μg/ml), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10346503
20 mL, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
20 mL
50 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10346503
Marke: Fisher BioReagents BP264520
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Amphotericin B ist wirksam gegen Hefe und Pilze. Eine Antibiotika-Lösung, die in der Zellbiologie verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1397-89-3
Summenformel C47H73NO17
Molekulargewicht (g/mol) 924.09
MDL-Nummer MFCD00877763
InChI-Schlüssel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC-Name (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-carMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1OMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Namenshinweis 250μg/mL
Physikalische Form Flüssigkeit
Verpackung Poly-Flasche
Sterilität Filter Sterilized
Farbe Gelb
Menge 20 mL
Siedepunkt 100 °C
Merck Index 15, 582
Formelmasse 924.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Amphotericin B Solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amphotericin B (Gelbe Lösung/250 μg/ml), Fisher BioReagents >