Learn More
Ammoniak, 2 M-Lösung in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
92.40 € - 447.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonia |
---|---|
Farbe | Farblos |
CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
Summenformel | H3N |
Strukturformel | NH3 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10713993
|
Thermo Scientific Acros
368391000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
92.40 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10380344
|
Thermo Scientific Acros
368398000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
447.00 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammonia | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7870g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
Azan | |
6°C | |
CHEBI:16134 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
Flüssig |
Farblos | |
H3N | |
1.90 to 2.20M | |
05,15 | |
15, 488 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.787 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis Giftig bei Hautkontakt. Verursacht Organschäden. Giftig bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenschäden. Bei Einatmung toxisch Verursacht Hautreizungen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe.
GHS-P-HinweisSofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Ammonia, 2M solution in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.