Learn More
Ammoniak, 2 M-Lösung in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 368391000
96.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammonia | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7870g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.787 |
Farblos | |
H3N | |
1.90 to 2.20M | |
05,15 | |
15, 488 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
100 mL | |
Azan | |
6°C | |
CHEBI:16134 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonia, 2M solution in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.