Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Für optimale Ergebnisse bei der Detektion mittels Fluoreszenz-Western-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
243.00 € - 439.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 4 m |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden |
Format | Rolle |
Material | 100 % Reine Nitrocellulose |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15279794
|
Cytiva
10600004 |
30 cm | 0,2 μm |
439.00 €
4 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15269794
|
Cytiva
10600003 |
30 cm | 0,45 μm |
368.00 €
0.30 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15219804
|
Cytiva
10600008 |
20 cm | 0,45 μm |
323.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15229804
|
Cytiva
10600009 |
20 cm | 0,2 μm |
327.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15269804
|
Cytiva
10600013 |
150 mm | 0,45 μm |
243.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15279804
|
Cytiva
10600014 |
150 mm | 0,2 μm |
265.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Lieferung in Rollen.
- Ein geringes Hintergrund-Störsignal ermöglicht einen dynamischen Bereich für komplexe Proben.
- Eignet sich für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- bzw. Nukleinsäure-Methoden
- 100 % Reine Nitrocellulose
- Hohe Affinität für Proteine
- Blockiervermögen
Spezifikation
4 m | |
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden | |
Rolle | |
100 % Reine Nitrocellulose |