Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Für optimale Ergebnisse bei der Detektion mittels Fluoreszenz-Western-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke: Cytiva 10600009
273.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9004-70-0 Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Lieferung in Rollen.
- Ein geringes Hintergrund-Störsignal ermöglicht einen dynamischen Bereich für komplexe Proben.
- Eignet sich für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- bzw. Nukleinsäure-Methoden
- 100 % Reine Nitrocellulose
- Hohe Affinität für Proteine
- Blockiervermögen
Spezifikation
4 m | |
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden | |
100 % reine Nitrozellulose |
20 cm | |
Rolle | |
0,2 μm |
Sicherheit und Handhabung
- Amersham Protran Premium
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.