Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke: Cytiva 10600125
125.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
- 100 % Reine Nitrocellulose
- Hohe Affinität für Proteine
- Blockiervermögen
- Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
Spezifikation
10,2 cm | |
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden | |
Blatt | |
0.2 μm |
13,3 cm | |
10/Pckg. | |
100 % Reine Nitrocellulose |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.