Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
N.V. - 419.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden |
---|---|
Format | Blatt |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15279814
|
Cytiva
10600033 |
60 cm | 30 cm | 0,45 μm | 5/Pckg. |
N.V.
5 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15269814
|
Cytiva
10600032 |
60 cm | 30 cm | 0.2 μm | 5/Pckg. |
N.V.
5 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15239824
|
Cytiva
10600041 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 25/Packung |
419.00 €
25 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15249824
|
Cytiva
10600042 |
20 cm | 20 cm | 0,45 μm | 10/Pckg. |
N.V.
10 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15259824
|
Cytiva
10600043 |
20 cm | 20 cm | 0,2 μm | 25/Packung |
N.V.
25 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15269824
|
Cytiva
10600044 |
20 cm | 20 cm | 0.2 μm | 10/Pckg. |
N.V.
10 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15279824
|
Cytiva
10600045 |
20 cm | 20 cm | 0,1 μm | 25/Pckg. |
N.V.
25 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15289824
|
Cytiva
10600046 |
20 cm | 20 cm | 0,1 μm | 10/Pckg. |
N.V.
10 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15209844
|
Cytiva
10600062 |
16 cm | 14 cm | 0,45 μm | 25/Pckg. |
255.00 €
25 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15289844
|
Cytiva
10600073 |
10 cm | 10 cm | 0,45 μm | 10/Pckg. |
119.14 €
10 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15299844
|
Cytiva
10600074 |
10 cm | 10 cm | 0.2 μm | 25/Pckg. | N/A | |||
15249864
|
Cytiva
10600093 |
8 cm | 9 cm | 0,45 μm | 25/Pckg. |
131.58 €
25 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15269864
|
Cytiva
10600095 |
8 cm | 9 cm | 0,1 μm | 25/Pckg. | N/A | |||
15259864
|
Cytiva
10600094 |
8 cm | 9 cm | 0.2 μm | 25/Pckg. |
124.48 €
25 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15265928
|
Cytiva
10600125 |
10,2 cm | 13,3 cm | 0.2 μm | 10/Pckg. |
N.V.
10 Bögen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
- 100 % Reine Nitrocellulose
- Hohe Affinität für Proteine
- Blockiervermögen
- Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
Spezifikation
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden | |
Blatt |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.