Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke:  Cytiva 10600093
113.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15249864
  • 131.58 € / 25 Bögen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Descripción
Descripción
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
  • Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
8 cm
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
Blatt
9 cm
25/Pckg.
0,45 μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Amersham Protran 0.45
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales