Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Bögen
Ideal für Western Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind
Marke:  Cytiva 10600061
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15299834
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Einzelne Folien.
  • Hydrophobe Membranen aus PVDF
  • Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond, 0.2 μm
  • Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
  • Amersham Hybond SEQ, 0.2 μ m
    • Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
    • Ausgezeichnetes Blotten für M-Proteiner<20,000
    Amersham Hybond LFP 0.2 μm
    • Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
    • Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Hybond SEQ
    10/Pk.
    PVDF
    Ideal for Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary
    Sheets (Seq)
    20 x 20 cm