Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Bögen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
26.5 × 60 cm
8 x 9 cm
10 × 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
26 x 60 cm
Format:
Blatt
Blätter (Seq.)
Bögen (LFP)
Menge:
10/Packung
10/Pckg.
25/Packung
25/Pckg.
5/Packung
5/Pckg.
Produkttyp:
Hybond LFP
Hybond P
Hybond SEQ
Packungsgröße:
10 Bögen
25 Bögen
5 Bögen
Beschreibung
Einzelne Folien.
- Hydrophobe Membranen aus PVDF
- Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond, 0.2 μm
- Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
- Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
- Ausgezeichnetes Blotten für M-Proteiner<20,000
- Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary |
| Menge | 5/Packung |
| Format | Blatt |
| Material | PVDF |
| Dimensions (LxW) | 26 x 60 cm |
| Produkttyp | Hybond P |