Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Bögen
Ideal für Western Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind
Marke:  Cytiva 10600057
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15279834
  • 524.00 € / 25 Bögen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Einzelne Folien.
  • Hydrophobe Membranen aus PVDF
  • Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond, 0.2 μm
  • Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
  • Amersham Hybond SEQ, 0.2 μ m
    • Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
    • Ausgezeichnetes Blotten für M-Proteiner<20,000
    Amersham Hybond LFP 0.2 μm
    • Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
    • Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Hybond P
    25/Pckg.
    PVDF
    Ideal für Western Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind
    Blatt
    20 x 20 cm